Description
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 8, que están optimizadas para la separación de una amplia variedad de péptidos, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Tamaño de poro de 300 Å para lograr un mejor análisis de biomoléculas
- Excelente columna de inicio para el análisis de péptidos y proteínas
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Área de la superficie | 100 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.