Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 8
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Description
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 8, que están optimizadas para la separación de una amplia variedad de péptidos, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Tamaño de poro de 300 Å para lograr un mejor análisis de biomoléculas
- Excelente columna de inicio para el análisis de péptidos y proteínas
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Área de la superficie | 100 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction