Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fenil (Ph) de fase inversa BetaBasic™, 5 μm, 2,1 mm x 250 mm
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 7 %; tamaño de poro: 150 Å; fase de columna: Fase inversa
696.66€ - 954.00€
Especificaciones
Grosor de película | 5 μm |
---|---|
Para utilizar con | Separación de LC/MS |
Forma de partícula | Esférica |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Tamaño de poro | 150 Å |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10408004
|
Thermo Scientific™
71805-252130 |
250 mm | 2,1 mm | |||||||
10231145
|
Thermo Scientific™
71805-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
954.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10794556
|
Thermo Scientific™
71805-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
891.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5 μm | |
Esférica | |
150 Å | |
L11 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Separación de LC/MS | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Fenilo (Ph) | |
7 % | |
Sí |