Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fenil (Ph) de fase inversa BetaBasic™, 5 μm, 2,1 mm x 250 mm
Código de producto. 10794556 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10794556
Marca: Thermo Scientific™ 71805154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 7 %; tamaño de poro: 150 Å; fase de columna: Fase inversa
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Grosor de película 5 μm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Tipo de funcionalidad/interacción Unión estable
Longitud (métrico) 150 mm
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 150 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna