Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Columnas de fenilo, tamaño μde partícula de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Grosor de película | 5 μm |
| Para utilizar con | Separación de LC/MS |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión estable |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 150 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Mostrar más |