Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.05€ - 137.00€
CAS | 464-72-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C26H22O2 |
Peso molecular (g/mol) | 366.45 |
Número MDL | MFCD00004448 |
Clave InChI | MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl |
PubChem CID | 94766 |
Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10559630
|
Thermo Scientific Acros
105590100 |
10 g | Frasco de vidrio |
28.05€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10418630
|
Thermo Scientific Acros
105591000 |
100 g | Frasco de plástico |
137.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
464-72-2 | |
366.45 | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
94766 | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol |
Especificaciones
Benzopinacole | |
464-72-2 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
97.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2 | |
06, 1058 | |
benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl | |
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol | |
94766 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
184°C to 186°C | |
Auténtico | |
C26H22O2 | |
MFCD00004448 | |
15, 1103 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O | |
366.45 | |
366.45 | |
Polvo o cristales |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 207-356-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KI2750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Benzopinacole