Learn More
Benzopinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559630 10 g Frasco de vidrio 10 g
10418630 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105590100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 464-72-2 | Molecular Formula: C26H22O2 | Molecular Weight: 366.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-72-2
Fórmula molecular C26H22O2
Peso molecular (g/mol) 366.45
Número MDL MFCD00004448
Clave InChI MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzopinacol, benzopinacole, benzopinacone, benzpinacol, benzpinacone, tetraphenylethylene glycol, tetraphenyl-1,2-ethanediol, benzophenone pinacol, 1,1,2,2-tetraphenyl-1,2-ethanediol, 1,2-ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl
PubChem CID 94766
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzopinacole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184°C to 186°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C(OH)C(OH)(C6H5)2
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 1058
Índice Merck 15, 1103
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación