Learn More
Benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459612
Benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459612
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11459612
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10739.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.222 g/mol
Benzophenone is widely employed as a photo initiator in UV-curing applications such as inks, imaging and clear coatings in the printing industry. It acts as a UV blocker to prevent photo-degradation of the packaging polymers or its contents. It protects some products such as perfumes and soaps from ultraviolet light. It serves to manufacturers to package the product in clear glass or plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzofenona es ampliamente empleada como iniciador fotográfico en aplicaciones de curado por UV como tintas, imágenes y recubrimientos transparentes en la industria de la impresión. Actúa como un bloqueador UV para evitar la fotodegradación de los polímeros de embalaje o de su contenido. Protege algunos productos como perfumes y jabones de la luz ultravioleta. Sirve a los fabricantes para envasar el producto en vidrio transparente o plástico.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-61-9
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.222
Número MDL MFCD00003076
Clave InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nombre IUPAC difenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone
Punto de fusión 47°C to 50°C
Densidad 1.111
Punto de ebullición 305°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pleasant
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1238185
Índice Merck 14,1098
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA10739.0I,A10739.30,A10739.0B
Número de loteP15J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA10739.0I,A10739.30,A10739.0B
Número de loteY15I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2022 Catalog NumberA10739.0I,A10739.30,A10739.0B
Número de lote10238606 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA10739.0I,A10739.30,A10739.0B
Número de loteY16H031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA10739.0I,A10739.30,A10739.0B
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >