Learn More
Benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479612 5000 g 5000 g
11469612 250 g 250 g
11459612 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479612 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10739.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.222 g/mol
Benzophenone is widely employed as a photo initiator in UV-curing applications such as inks, imaging and clear coatings in the printing industry. It acts as a UV blocker to prevent photo-degradation of the packaging polymers or its contents. It protects some products such as perfumes and soaps from ultraviolet light. It serves to manufacturers to package the product in clear glass or plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzofenona es ampliamente empleada como iniciador fotográfico en aplicaciones de curado por UV como tintas, imágenes y recubrimientos transparentes en la industria de la impresión. Actúa como un bloqueador UV para evitar la fotodegradación de los polímeros de embalaje o de su contenido. Protege algunos productos como perfumes y jabones de la luz ultravioleta. Sirve a los fabricantes para envasar el producto en vidrio transparente o plástico.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-61-9
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.222
Número MDL MFCD00003076
Clave InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nombre IUPAC difenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone
Punto de fusión 47°C to 50°C
Densidad 1.111
Punto de ebullición 305°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pleasant
Cantidad 5000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1238185
Índice Merck 14,1098
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99%