Learn More
Benzofenona, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15139253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15139253 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10328740 50 g Frasco de vidrio 50 GR
11964851 250 g Frasco de vidrio 250 GR
15129253 1 kg Frasco de plástico 1 KG
4 options
Código de producto. 15139253
Marca: Thermo Scientific Acros 219680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-61-9
Fórmula molecular C13H10O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Clave InChI RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketone
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
Nombre IUPAC difenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone
Punto de fusión 47.0°C to 49.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2CO
Cantidad 5 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Índice Merck 15,11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.