Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar. Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
8.05€ - 16.30€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Imán Alnico |
Forma | Poligonal |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11328713
|
Bel-Art™
F37120-0015 |
15 mm | 6 mm | 0,6 in | 0,23 in |
10.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10338174
|
Bel-Art™
F37120-0038 |
25,4mm | 9,5mm | 1 in | 0,37 in |
8.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16607295
|
Bel-Art™
F371200002 |
50.8 mm | 9.5 mm | 2 in | 0.37 in. |
13.32€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11358713
|
Bel-Art™
F37120-0030 |
30 mm | 8 mm | 1,1875 in | 0,3125 in |
8.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11348713
|
Bel-Art™
F37120-0025 |
25 mm | 8 mm | 1 in | 0,3125 in |
9.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11368713
|
Bel-Art™
F37120-0040 |
40 mm | 8 mm | 1,625 in | 0,3125 in |
9.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11306954
|
Bel-Art™
F37120-0010 |
10 mm | 6 mm | 0,38in | 0,25in |
9.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11388713
|
Bel-Art™
F37120-0060 |
60 mm | 7 mm | 2,31in | 0,25in |
16.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11318713
|
Bel-Art™
F37120-0125 |
12 mm | 5 mm | 0,5in | 0,19in |
8.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Imán Alnico | |
Poligonal |