Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25,4mm
30 mm
40 mm
50,8 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9,5mm
9,5 mm
Longitud (imperial):
0,38in
0,5in
0,6 in
1 in
1,1875 in
1,625 in
2 in
2,31in
Diámetro (imperial):
0,19in
0,23 in
0,25in
0,3125 in
0,37 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Longitud (imperial) | 1,1875 in |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 50 |
| Mostrar más |