Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética poligonales sin anillo pivotante SP Scienceware™ Spinbar™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Añade turbulencia relativa comparada con barras cilíndricas lisas de tamaño similar.Las barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbar™ de forma poligonal sin anillo pivotante se fabrican en una instalación ISO 9001:2008 registrada.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Fabricado en una instalación con certificación según la norma ISO 9001:2008
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 9,5 mm |
| Longitud (métrico) | 50,8 mm |
| Material | Alnico Magnet |
| Cantidad | 1 |
| Mostrar más |