Learn More
BD Difco™ Salmonella O QC Antigens
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Salmonella O antigen
147.00€ - 202.98€
Especificaciones
Tipo de producto | Antígeno de Salmonella O Grupo D |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly B (225351), Factor 7 (228161), Grupo C1 Factores 6 (240985), y Poly A-I y Vi (240993) |
Cantidad | 1 ml |
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11768313
|
BD
221301 |
Antígeno de Salmonella O Grupo A |
197.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708323
|
BD
221341 |
Antígeno de Salmonella O Grupo D |
149.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11798313
|
BD
221331 |
Antígeno de Salmonella O Grupo C2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11778313
|
BD
221311 |
Antígeno de Salmonella O Grupo B |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11788313
|
BD
221321 |
Antígeno de Salmonella O Grupo C1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: Q through S products
- Sub type: Quality control antigens
- Type: Antigens
- Volume: 1mL
- Shelf life: 730 days
Certifications
CE marked
Especificaciones
Antígeno de Salmonella O Grupo D | |
Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly B (225351), Factor 7 (228161), Grupo C1 Factores 6 (240985), y Poly A-I y Vi (240993) | |
1 ml |