Learn More
BD Antígenos de control de calidad de Salmonella O de Difco™
Código de producto. 11778313
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Antígeno de Salmonella O Grupo A
Antígeno de Salmonella O Grupo B
Antígeno de Salmonella O Grupo C1
Antígeno de Salmonella O Grupo C2
Antígeno de Salmonella O Grupo D
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11778313 Antígeno de Salmonella O Grupo B 1 ml
11798313 Antígeno de Salmonella O Grupo C2 1 ml
11768313 Antígeno de Salmonella O Grupo A 1 ml
11708323 Antígeno de Salmonella O Grupo D 1 ml
11788313 Antígeno de Salmonella O Grupo C1 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 11778313 Proveedor BD N.º de proveedor 221311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Paneles de tipificación de antisueros estándar de oro de reacción rápida para el antígeno de Salmonella O
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos de Q a S.
  • Subtipo: Antígenos de control de calidad
  • Tipo: Antígenos
  • Volumen: 1 ml
  • Vida útil: 730 días
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Antígeno de Salmonella O Grupo B
Para utilizar con (aplicación) Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly B (225351), Factor 7 (228161), Grupo C1 Factores 6 (240985), y Poly A-I y Vi (240993)
Cantidad 1 ml