Learn More
BD Antígenos de control de calidad de Salmonella O de Difco™
Código de producto. 11768313
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Antígeno de Salmonella O Grupo A
Antígeno de Salmonella O Grupo B
Antígeno de Salmonella O Grupo C1
Antígeno de Salmonella O Grupo C2
Antígeno de Salmonella O Grupo D
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11768313 Antígeno de Salmonella O Grupo A 1 ml
11798313 Antígeno de Salmonella O Grupo C2 1 ml
11778313 Antígeno de Salmonella O Grupo B 1 ml
11708323 Antígeno de Salmonella O Grupo D 1 ml
11788313 Antígeno de Salmonella O Grupo C1 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 11768313 Proveedor BD N.º de proveedor 221301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Paneles de tipificación de antisueros estándar de oro de reacción rápida para el antígeno de Salmonella O
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: productos de Q a S
  • Subtipo: Antígenos de control de calidad
  • Tipo: Antígenos
  • Volumen: 1 ml
  • Vida útil: 730 días
Certifications
Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Antígeno de Salmonella O Grupo A
Para utilizar con (aplicación) Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly B (225351), Factor 7 (228161), Grupo C1 Factores 6 (240985), y Poly A-I y Vi (240993)
Cantidad 1 ml