Learn More
BD Difco™ Salmonella O QC Antigens
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Salmonella O antigen
Marca:  BD 221321
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11788313
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descripción
Descripción
  • Tipo de producto: Antígenos y antisueros
  • Agrupaciones: Productos de Q a S.
  • Subtipo: Antígenos de control de calidad
  • Tipo: Antígenos
  • Volumen: 1 ml
  • Vida útil: 730 días
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno de Salmonella O Grupo C1
Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly B (225351), Factor 7 (228161), Grupo C1 Factores 6 (240985), y Poly A-I y Vi (240993)
1 ml