Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar sangre Columbia
Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes
194.00€ - 373.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AOAC, BAM, EP, ISO |
---|---|
Contenido y almacenamiento | <30 °C |
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | Base de agar sangre Columbia |
Tipo de producto | Base de agar sangre Columbia |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11783513
|
BD
279240 |
500 g | Frasco |
194.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11763513
|
BD
279220 |
2 kg | Balde |
373.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
AOAC, BAM, EP, ISO | |
Deshidratado | |
Base de agar sangre Columbia | |
Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes |
<30 °C | |
Base de agar sangre Columbia | |
Digestión pancreática de caseína 10 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, infusión de corazón de ternera de 500 g 3 g/l, almidón de maíz 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1825 días
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar sangre Columbia