Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar sangre Columbia
Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes
Marca: BD 279220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
AOAC, BAM, EP, ISO | |
Deshidratado | |
Base de agar sangre Columbia | |
Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes | |
2 kg |
<30 °C | |
Base de agar sangre Columbia | |
Digestión pancreática de caseína 10 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, infusión de corazón de ternera de 500 g 3 g/l, almidón de maíz 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l | |
Balde |
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar sangre Columbia > Base de agar sangre Columbia; 2 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido