Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de agar sangre Columbia
Código de producto. 11783513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11783513 500 g Frasco 500 g
11763513 2 kg Balde 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11783513 Proveedor BD N.º de proveedor 279240
Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, EP, ISO
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Base de agar sangre Columbia
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión pancreática de caseína 10 g/l, proteosa peptona n.° 3 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l, infusión de corazón de ternera de 500 g 3 g/l, almidón de maíz 1 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g