Learn More
BD Set Flex IL-3 humano con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D5
Descripción
Includes
- Patrón de IL-3 humana
- IL-3 humana, Reactivo de detección PE
- IL-3 humana, microesferas de captura D5
Contiene un vial de reactivo de detección PE y microesferas de captura y dos viales de patrón. Los componentes del reactivo de detección PE y microesferas de captura de este Set Flex se han formulado a una concentración de 50x para garantizar el rendimiento del producto cuando se multiplexa. El componente estándar está liofilizado y debe transferirse al tubo de polipropileno de 15 ml para su reconstitución. Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 2500 pg/ml.
- Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex IL-3 humana CBA
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | IL-3 |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | Patrón de IL-3 humana; IL-3 humana; reactivo de detección de PE; IL-3 humana; microesferas de captura D5 |
Cantidad | 100 pruebas |
Tipo de muestra | Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de IL-3 humana (microesfera D5) |