Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tinción estándar de peroxidasa ABC
Código de producto. 10435685 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Al menos 10 ml de solución de tinción ABC
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10435685 Al menos 10 ml de solución de tinción ABC 1 set
1 options
Código de producto. 10435685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 32020
 Artículo restringido
En stock
Detecte anticuerpos secundarios biotinilados mediante IHC, utilizando la técnica del complejo de avidina biotina (ABC) altamente sensible.
Los kits de tinción ABC Thermo Scientific™ Pierce incluyen reactivos para la técnica del complejo de avidina biotina (ABC), un método muy sensible para la detección inmunohistoquímica con anticuerpos secundarios biotinilados.
Los anticuerpos primarios altamente diluidos se pueden utilizar con los kits de tinción ABC, produciendo una intensidad de tinción comparable a otros métodos que requieren concentraciones más altas de anticuerpos. Los kits con anticuerpos secundarios se seleccionan dependiendo de la especie del anticuerpo primario que se va a utilizar. Por ejemplo, si el anticuerpo primario (IgG) se produce en ratones, elija el kit IgG ABC de ratón. Todo lo que necesita para crear un sistema de detección sensible es anticuerpos primarios específicos, un kit ABC con anticuerpos biotinilados y un sustrato para peroxidasa de rábano. Los kits estándar incluyen solo la avidina y la enzima biotinilada. Son útiles si no hay un kit ABC disponible de sus especies específicas de anticuerpos primarios, o si estos están etiquetados directamente con un reactivo de biotinilación Thermo Scientific EZ-Link. Los anticuerpos biotinilados para su aplicación específica se pueden utilizar, junto con el suero de bloqueo y un kit ABC estándar.
Características destacadas:
  • Produce una tinción de fondo muy baja
  • Requieren concentraciones de anticuerpos primarios más bajas que los métodos estándar
  • Ideal para inmunohistoquímica, ELISA y para aplicaciones de inmunotransferencia (Western blotting)
Kits de ABC
  • Disponible con peroxidasa de rábano
  • Contienen anticuerpos secundarios biotinilados en una amplia gama de especies: la especie debe elegirse en función de la especie de los anticuerpos primarios que se van a utilizar
Kits estándar
  • Disponible con una amplia gama de fosfatasa alcalina o peroxidasa de rábano
  • Adecuado para usar cuando no haya un kit ABC disponible de las especies de los anticuerpos primarios o si la especificidad del anticuerpo del kit no es apropiada para la aplicación
  • No se incluyen anticuerpos secundarios ni suero bloqueante: los anticuerpos secundarios y el suero de bloqueo adecuado a la aplicación deberán comprarse por separado
Kits ABC ultrasensibles
  • Disponible con peroxidasa de rábano
  • Proporcionan una mayor sensibilidad que los kits ABC sin aumentar la tinción de fondo
  • Proporcionan la sensibilidad adicional necesaria para localizar antígenos presentes en cantidades muy pequeñas
  • Permiten diluciones de anticuerpos primarios aproximadamente cinco veces más altas que los kits ABC
Incluye:
Anticuerpos secundarios biotinilados purificados por afinidad, 1 ml (excepto los kits estándar); suero de bloqueo adecuado, 3 ml (excepto los kits estándar); reactivo de avidina, 2 ml; reactivo de enzima biotinilada, 2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción
Kit de tinción estándar de peroxidasa ABC Pierce
Método de detección Colorimétrico, a base de biotina, cromogénico
Cantidad Al menos 10 ml de solución de tinción ABC
Contenido y almacenamiento
  • Reactivo A (avidina), 2 ml
  • Reactivo B (HRP biotinilada), 2 ml
  • Frasco de mezcla con punta dispensadora cuentagotas, 1
  • Almacenar todos los reactivos a 4 °C
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Línea de productos Pierce
Para utilizar con (aplicación) Inmunodetección, IHC (inmunohistoquímica)
Tipo de producto secciones congeladas Shandon