Learn More
BD Matriz de microesferas citométrica (CBA) Kit de citocinas inflamatorias humanas Controles estándar
Click to view available options
Cantidad:
0,2 mL
1 viales
Tipo de producto:
Patrones de citoquinas Th1/Th2/Th17 humanas
Patrón liofilizado de citocinas inflamatorias humanas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Liofilizado en solución acuosa tamponada que contiene BSA y ProClin™ 150
- Debe reconstituirse y diluirse en serie antes de su uso
Patrones de citocinas inflamatorias humanas
- Contienen una mezcla de interleucina humana recombinante (IL)-8, IL-1β, IL-6, IL-10, factor de necrosis tumoral (TNF) e IL-12p70
- Uso con el kit de citoquina inflamatoria humana con matriz de microesferas citométrica (CBA) BD™
- Tamaño: 0.2mL
- Contiene una mezcla de recombinante humano (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, interferón-γ (IFN-γ) y factor de necrosis tumoral (TNF)
- Uso con el kit de citoquina Th1/Th2/TH17 humana con matriz de microesferas citométrica (CBA) BD™
- Tamaño: 1 vial
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | Mezcla de recombinante humano (IL)-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, interferón-g (IFN-g) y factor de necrosis tumoral (TNF) |
Cantidad | 1 viales |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Patrones de citoquinas Th1/Th2/Th17 humanas |
Título del producto
BD Matriz de microesferas citométrica (CBA) Kit de citocinas inflamatorias humanas Controles estándar >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido