Learn More
BD Medios embotellados preparados BBL™: Solución de peptonas de cloruro de sodio tamponada (pH 7,0)
Se utiliza para disolver, suspender y diluir muestras de ensayo
102.00€ - 165.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Tipo de medios | Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada |
Código de producto | Marca | Cantidad | Certificaciones/conformidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Certificaciones/conformidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15144172
|
BD
257087 |
500 mL | USP, EP, JP | Frasco de infusión preparado estéril, 10/pack |
102.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15124172
|
BD
257086 |
100 mL | ISO/DIS, 11014 | Frasco de infusión preparado estéril, 25/pack |
165.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Se utiliza para hacer suspensiones de organismos para comprobar las propiedades de promoción e inhibición del crecimiento de los medios cuando se examinan productos farmacéuticos no estériles para detectar microorganismos específicos
- El fluido proporciona estabilidad osmótica y un valor de pH estable
- Mantiene la viabilidad de los microorganismos durante la preparación de las muestras
- Ingredientes tensioactivos o inactivadores de agentes antimicrobianos
Especificaciones
Transparente | |
Líquido | |
Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada | |
Tapón de inyección y anillo de extracción |
De 5 °C a 25 °C | |
Estados Unidos | |
Detección de microorganismos a partir de muestras farmacéuticas, alimentarias, ambientales o de análisis de agua |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 364 días
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Medios embotellados preparados BBL™: Solución de peptonas de cloruro de sodio tamponada (pH 7,0)