Learn More
BD Medios embotellados preparados BBL™: Solución de peptonas de cloruro de sodio tamponada (pH 7,0)
Código de producto. 15144172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Certificaciones/conformidad:
ISO/DIS, 11014
USP, EP, JP
Tipo de empaquetado:
Frasco de infusión preparado estéril, 10/pack
Frasco de infusión preparado estéril, 25/pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Certificaciones/conformidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
15144172 500 mL USP, EP, JP Frasco de infusión preparado estéril, 10/pack paquete de 10
15124172 100 mL ISO/DIS, 11014 Frasco de infusión preparado estéril, 25/pack paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15144172 Proveedor BD N.º de proveedor 257087
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Se utiliza para disolver, suspender y diluir muestras de ensayo
  • Se utiliza para hacer suspensiones de organismos para comprobar las propiedades de promoción e inhibición del crecimiento de los medios cuando se examinan productos farmacéuticos no estériles para detectar microorganismos específicos
  • El fluido proporciona estabilidad osmótica y un valor de pH estable
  • Mantiene la viabilidad de los microorganismos durante la preparación de las muestras
  • Ingredientes tensioactivos o inactivadores de agentes antimicrobianos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aspecto Sin color, transparente
ATCC® 16404, 6633, 10231, 8739, 9027, 6538
Tipo de caldo Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada
Tipo de tapón Tope con anillo
Certificaciones/conformidad USP, EP, JP
Color Transparente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
País de origen Estados Unidos
Detecta Microorganismos
Formulario Líquido
Formato Frasco
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada
Método de preparación Listo para utilizar
Tipo de producto Peptona
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Organismos no exigentes
Tipo de prueba Pruebas de medios
Volumen de llenado 500 mL
Formulación Peptona de proteosa n.º 3 1,0 g/L, fosfato dihidrógeno de potasio 3,6 g/L, fosfato disódico de hidrógeno (dihidrato) 7,2 g/L, cloruro de sodio 4,3 g/L
Para utilizar con (aplicación) Detección de microorganismos a partir de muestras farmacéuticas, alimentarias, ambientales o de análisis de agua
Incluye Tapón de inyección y anillo de extracción
Tiempo de incubación 2 hr.
Tipo de empaquetado Frasco de infusión preparado estéril, 10/pack
Línea de productos BBL
Cantidad 500 mL
Tipo de muestra Comida, agua
Calidad de fabricación USP, EP, JP