Learn More
BD Medios embotellados preparados BBL™: Solución de peptonas de cloruro de sodio tamponada (pH 7,0)
Descripción
- Se utiliza para hacer suspensiones de organismos para comprobar las propiedades de promoción e inhibición del crecimiento de los medios cuando se examinan productos farmacéuticos no estériles para detectar microorganismos específicos
- El fluido proporciona estabilidad osmótica y un valor de pH estable
- Mantiene la viabilidad de los microorganismos durante la preparación de las muestras
- Ingredientes tensioactivos o inactivadores de agentes antimicrobianos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
| Color | Transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Solución de peptona de cloruro de sodio tamponada |
| Formulación | Peptona Proteosa N.º 3 10g/l, dihidrógeno fosfato de potasio 3,6 g/l, hidrógeno fosfato de disodio (dihidrato) 7,2g/l, cloruro de sodio 4,3 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de microorganismos a partir de muestras farmacéuticas, alimentarias, ambientales o de análisis de agua |
| Incluye | Tapón de inyección y anillo de extracción |
| Tipo de empaquetado | Frasco de infusión preparado estéril, 25/pack |
| Mostrar más |