Learn More
BCL2A1 Monoclonal Antibody (OTI3D10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody

242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno | BCL2A1 |
---|---|
Clon | OTI3D10 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17526643
![]() |
Origene Technologies
TA806463S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17506643
![]() |
Origene Technologies
TA806463 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BCL2A1 Monoclonal antibody specifically detects BCL2A1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
BCL2A1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
IgG1 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
OTI3D10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.