missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL2A1 Monoclonal Antibody (OTI3D10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17526643
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17526643 30 μL 30 microlitros
17506643 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17526643 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806463S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL2A1 Monoclonal antibody specifically detects BCL2A1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno BCL2A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RARA
N.º de referencia del gen P10276
Alias de gen A1; A1-A; ACC1; ACC-1; ACC2; ACC-2; B cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1a; BB218357; B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1; B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1a; B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1d; BCL2 related protein A1; Bcl2a1; Bcl2a1a; Bcl2a1d; BCL2L5; bcl2-L-5; Bcl-2-like protein 5; bcl-2-related protein A1; BCL2-related protein A1; BCL2-related protein A1d; Bfl1; Bfl-1; GRS; GRS protein; HBPA1; hematopoietic BCL2-related protein A1; hemopoietic-specific early response protein; Protein BFL-1; Protein GRS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 52-299 of human RARA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.