Learn More
Motic™ Microscopio biológico serie B3
Microscopio bien diseñado y popular con iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple. El microscopio biológico Motic™ serie B3 es una plataforma estable para microscopía profesional y puede equiparse con una variedad de opciones de objetivo para adaptarse a sus necesidades de investigación.
Marca: Motic™ PB38511E01
Descripción
- Iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple de serie.
- Platina mecánica coaxial de posición baja integrada con soporte para muestras. Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión.
- Disponible con supercontraste acromático, plano completo u óptica de fases.
Especificaciones
Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | |
Trinocular Seidentopf | |
4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) | |
Supercontraste acromático ASC, DIN | |
Filtros azules, amarillos y verdes, tapa antipolvo y aceite de inmersión | |
Sistema óptico finito, 160 mm | |
7 kg |
WF 10X/20 mm, ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías | |
Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W | |
B3-223 Asc | |
Microscopio biológico | |
Revólver invertido cuádruple con topes de clic. | |
245 x 190 x 380 mm | |
220/240 V (CE) |