Learn More
Motic™ Microscopio biológico serie B3
Microscopio bien diseñado y popular con iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple. El microscopio biológico Motic™ serie B3 es una plataforma estable para microscopía profesional y puede equiparse con una variedad de opciones de objetivo para adaptarse a sus necesidades de investigación.
857.00€ - 2035.00€
Especificaciones
Eyepiece | WF 10X/20 mm, ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías |
---|---|
Tipo de iluminación | Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W |
Tipo de producto | Microscopio biológico |
Incluye | Filtros azules, amarillos y verdes, tapa antipolvo y aceite de inmersión |
Diseño óptico | Sistema óptico finito, 160 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de cabeza | Modelo | Tipos de objetivos | Tipo de condensador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de cabeza | Modelo | Tipos de objetivos | Tipo de condensador | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15405142
|
Motic™
PB37531E01 |
Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° | B3-220 PL | Plan Acromático DIN | Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | N/A | ||||||
15415142
|
Motic™
PB38531E01 |
Trinocular Seidentopf | B3-223 PL | Plan Acromático DIN | Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | N/A | ||||||
15425142
|
Motic™
PB37551E01 |
Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° | B3-220 Asc | Supercontraste acromático ASC, DIN | Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | N/A | ||||||
15435142
|
Motic™
PB38551E01 |
Trinocular Seidentopf | Fase B3-223 | Plan, plan de contraste de fase | Condensador de torreta de posición de contraste de fase 5 (BF, 10X, 20X, 40X, 100X). | N/A | ||||||
15485132
|
Motic™
PB37511E01 |
Binocular Siedentopf, inclinación de 30°, rotación de 360° | B3-220 Asc | Supercontraste acromático ASC, DIN | Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | N/A | ||||||
15495132
|
Motic™
PB38511E01 |
Trinocular Seidentopf | B3-223 Asc | Supercontraste acromático ASC, DIN | Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro | N/A | ||||||
Descripción
- Built-in Koehler illumination and a quintuple nosepiece as standard.
- Built-in, low-position coaxial mechanical stage with sample holder. Coarse and fine focusing system with tension adjustment.
- Available with achromatic super contrast, full plan or phase optics.
Especificaciones
WF 10X/20 mm, ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías | |
Microscopio biológico | |
Sistema óptico finito, 160 mm | |
7 kg |
Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W | |
Filtros azules, amarillos y verdes, tapa antipolvo y aceite de inmersión | |
245 x 190 x 380 mm | |
220/240 V (CE) |