Learn More
Motic™ Microscopio biológico serie B3
Microscopio bien diseñado y popular con iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple. El microscopio biológico Motic™ serie B3 es una plataforma estable para microscopía profesional y puede equiparse con una variedad de opciones de objetivo para adaptarse a sus necesidades de investigación.
Marca:  Motic™ PB38531E01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15415142
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Iluminación Koehler integrada y portaobjetivos quíntuple de serie.
  • Platina mecánica coaxial de posición baja integrada con soporte para muestras.
  • Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión.
  • Disponible con supercontraste acromático, plano completo u óptica de fases.
Especificaciones
Especificaciones
Enfocable y centrable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro
Trinocular Seidentopf
4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite)
Plan Acromático DIN
Filtros azules, amarillos y verdes, tapa antipolvo y aceite de inmersión
Sistema óptico finito, 160 mm
7 kg
WF 10X/20 mm, ajuste de dioptrías en el tubo ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías
Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W
B3-223 PL
Microscopio biológico
Revólver invertido cuádruple con topes de clic.
245 x 190 x 380 mm
220/240 V (CE)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Motic™ Microscopio biológico serie B3 > Microscopio biológico, modelo B3-223 PL