Learn More
Vía lateral lisa Quickfit™ y matraz Büchner con toma esmerilada
Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
104.00€ - 160.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 6556 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12559885
|
Quickfit
FB1L/3 |
1000 ml | 227 mm | 136 mm |
160.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12579855
|
Quickfit
FB500/3 |
500 ml | 172 mm | 105 mm |
125.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12549845
|
Quickfit
FB250/3 |
250 ml | 145 mm | 85 mm |
104.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
- Toma esmerilada con precisión Quickfit™
- Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
- Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
Especificaciones
ISO 6556 | |
Vidrio de borosilicato |