Learn More
Vía lateral lisa Quickfit™ y matraz Büchner con toma esmerilada
Código de producto. 12549845
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
145 mm
172 mm
227 mm
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
136 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12549845 250 ml 145 mm 85 mm paquete de 2
12559885 1000 ml 227 mm 136 mm paquete de 2
12579855 500 ml 172 mm 105 mm paquete de 2
3 options
Código de producto. 12549845
Marca: Quickfit FB250/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
Toma esmerilada con precisión Quickfit™
Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6556
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 145 mm
Diámetro exterior (métrico) 85 mm