Learn More
Quickfit™ Matraz Büchner de brazo lateral liso y toma de tierra
Código de producto. 12559885
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
145 mm
172 mm
227 mm
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
136 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12559885 1000 ml 227 mm 136 mm paquete de 2
12579855 500 ml 172 mm 105 mm paquete de 2
12549845 250 ml 145 mm 85 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12559885 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FB1L/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
  • Toma esmerilada con precisión Quickfit™
  • Con vía lateral de vidrio lisa tradicional para aceptar tubos de vacío con calibre de 9 mm
  • Construcción de la base y paredes resistentes para trabajos con vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 6556
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 227 mm
Diámetro exterior (métrico) 136 mm