Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
29.50€ - 105.00€
Especificaciones
Material | PMP |
---|---|
Clase | A |
Báscula | Azul |
Incluye | Certificado de conformidad |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10253530
|
Azlon
CTA0010P |
10 ml | 0.2mL |
35.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12074598
|
Azlon
CTA0100P |
100 ml | 1 ml |
39.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12094598
|
Azlon
CTA2000P |
2000 ml | 20 ml | N/A | ||||||
12034618
|
Azlon
CTA0250P |
250 ml | 2 ml |
88.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10213580
|
Azlon
CTA0025P |
25 ml | 0,5 ml |
29.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12050013
|
Azlon
CTA0050P |
50 ml | 1 ml |
43.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10190960
|
Azlon
CTA0500P |
500 ml | 5 ml |
105.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11973909
|
Azlon
CTA1000P |
1000 ml | 10 ml |
98.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- Graduaciones: impresas de color azul nítido y mejoradas
- Base: bases hexagonales estables antideslizantes y antisucción
- Calibrado: según ISO 6706 y DIN 12681
- Clase A: tolerancias, certificado de conformidad, suministrado con certificado
Especificaciones
PMP | |
Azul | |
Esterilizable en autoclave | |
Hexagonal |
A | |
Certificado de conformidad | |
Azul | |
Probeta sin graduar |