Learn More
Probeta de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Código de producto. 10253530
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10253530 10 ml 0.2mL 2 PCS
12074598 100 ml 1 ml 2 PCS
12094598 2000 ml 20 ml cada uno
12034618 250 ml 2 ml paquete de 2
10213580 25 ml 0,5 ml paquete de 2
12050013 50 ml 1 ml paquete de 2
10190960 500 ml 5 ml paquete de 2
11973909 1000 ml 10 ml cada uno
8 options
Código de producto. 10253530
Marca: Azlon CTA0010P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad.Las probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • Graduaciones: impresas de color azul nítido y mejoradas
  • Base:  bases hexagonales estables antideslizantes y antisucción
  • Calibrado: según ISO 6706 y DIN 12681
  • Clase A: tolerancias, certificado de conformidad, suministrado con certificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PMP
Tolerancia ± 0,2 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase A
Báscula Azul
Diámetro (métrico) 16 mm
Incluye Certificado de conformidad
Cantidad 2 packs
Graduaciones 0.2mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 145 mm
Tipo Probeta sin graduar