Learn More
Embudo industrial con HDPE Azlon™
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal. Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU. Incluye bordes superiores de lado recto para evitar derrames.
27.75€ - 88.92€
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11363664
|
Azlon
FWC104 |
102 mm | 11 mm | 100mm |
27.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11373664
|
Azlon
FWC106 |
121 mm | 12 mm | 120 mm |
57.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11383664
|
Azlon
FWC110 |
181 mm | 17 mm | 180 mm |
84.56€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10575115
|
Azlon
FWC112 |
226 mm | 21 mm | 230 mm |
88.92€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12044837
|
Azlon
FWC108 |
141 mm | 13 mm | 140 mm |
29.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11393664
|
Azlon
FWC114 |
239 mm | 24mm | 245mm |
37.96€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10504355
|
Azlon
FWC116 |
277 mm | 27 mm | 290 mm |
54.18€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12090773
|
Azlon
FWC118 |
351 mm | 36 mm | 380 mm |
80.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12511456
|
Azlon
FWC102 |
80 mm | 9mm | 80mm |
32.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal. Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU. Incluye bordes superiores de lado recto para evitar derrames.
- Embudos industriales rígidos de polietileno
- Irrompibles con uso normal
- Incluyen bordes superiores de lado recto para evitar los derrames
Especificaciones
HDPE |