Learn More
Embudo industrial con HDPE Azlon™
Descripción
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal. Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU. Incluye bordes superiores de lado recto para evitar derrames.
- Embudos industriales rígidos de polietileno
- Irrompibles con uso normal
- Incluyen bordes superiores de lado recto para evitar los derrames
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 230 mm |
| Capacidad (métrico) | 2750 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 21 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 226 mm |