Learn More
Embudo industrial con HDPE Azlon™
Código de producto. 11393664
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80mm
100mm
120 mm
140 mm
180 mm
230 mm
245mm
290 mm
380 mm
Diámetro del tubo (métrico):
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24mm
27 mm
36 mm
Altura (métrico):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11393664 245mm 24mm 239 mm cada uno
11363664 100mm 11 mm 102 mm paquete de 10
11373664 120 mm 12 mm 121 mm paquete de 10
11383664 180 mm 17 mm 181 mm paquete de 5
10575115 230 mm 21 mm 226 mm paquete de 5
12044837 140 mm 13 mm 141 mm paquete de 5
10504355 290 mm 27 mm 277 mm cada uno
12090773 380 mm 36 mm 351 mm cada uno
12511456 80mm 9mm 80 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11393664 Proveedor Azlon N.º de proveedor FWC114
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Construidos con polietileno e irrompibles durante el uso normal. Los embudos de HDPE industriales Azlon™ son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU. Incluye bordes superiores de lado recto p
  • Embudos industriales rígidos de polietileno
  • Irrompibles con uso normal
  • Incluyen bordes superiores de lado recto para evitar los derrames
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 245mm
Capacidad (métrico) 4000 ml
Diámetro del tubo (métrico) 24mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 239 mm