Learn More
Axygen™ Soporte para pipetas lineal universal
Práctico almacenamiento para pipetas
69.65€ - 80.05€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para pipeta |
---|---|
Material | POM |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
Anchura (métrico) | 11 cm |
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16302277
![]() |
Axygen™
AP-USD4-P |
Rojo | 4 |
69.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16312277
![]() |
Axygen™
AP-USD6 |
Transparente | 6 |
80.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Soporte lineal universal Axygen™ para cuatro pipetas, (cuatro monocanal, máximo de dos pipetas de 8 o 12 canales)
Especificaciones
Soporte para pipeta | |
No estéril | |
11 cm |
POM | |
Pipetas | |
23,8 cm |