Descripción
Soporte lineal universal Axygen™ para cuatro pipetas, (cuatro monocanal, máximo de dos pipetas de 8 o 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Admite | Pipetas monocanal (4) o pipetas multicanal (2) |
| Material | POM |
| Posiciones | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
| Longitud (métrico) | 30,6 cm |
| Tipo de producto | Soporte para pipeta |
| Altura (métrico) | 23,8 cm |
| Anchura (métrico) | 11 cm |