Descripción
Soporte lineal universal Axygen™ para cuatro pipetas, (cuatro monocanal, máximo de dos pipetas de 8 o 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Admite | Pipetas monocanal (6) o pipetas multicanal (3) |
| Material | POM |
| Posiciones | 6 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas |
| Longitud (métrico) | 42,6 cm |
| Peso (métrico) | 355 g |
| Mostrar más |