Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
92.25€ - 155.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Longitud (métrico) | 42 mm |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |
Tipo de conexión | Extraíble |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10137070
|
SGE™
000400 |
0,5 μl | 26 G |
155.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10239010
|
SGE™
000410 |
0,5 μl | 23 G |
155.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10424492
|
SGE™
000415 |
0,5 μl | De 23 a 26 g |
155.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10166830
|
SGE™
002815 |
10 μl | 23 G |
92.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12917556
|
SGE™
002829 |
10 μl | De 23 a 26 g |
95.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15288473
|
SGE™
004665 |
50 μl | 23 G |
126.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
Cono | |
Extraíble |
42 mm | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |