Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm
Código de producto. 10137070
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
10 μl
50 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
De 23 a 26 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja unitSize
10137070 0,5 μl 26 G cada uno
10239010 0,5 μl 23 G cada uno
10424492 0,5 μl De 23 a 26 g cada uno
10166830 10 μl 23 G cada uno
12917556 10 μl De 23 a 26 g cada uno
15288473 50 μl 23 G 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10137070 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 000400
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Jeringas codificadas por colores por volumen
  • Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 0.5BR-AG-0.47C
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Tipo de conexión Extraíble