Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm
Código de producto. 10166830
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
10 μl
50 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
De 23 a 26 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja unitSize
10166830 10 μl 23 G cada uno
10137070 0,5 μl 26 G cada uno
10239010 0,5 μl 23 G cada uno
10424492 0,5 μl De 23 a 26 g cada uno
12917556 10 μl De 23 a 26 g cada uno
15288473 50 μl 23 G 1 PCS
6 options
Código de producto. 10166830
Marca: SGE™ 002815
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Jeringas codificadas por colores por volumen
  • Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10R-AG-0.63C
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Tipo de conexión Extraíble