Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™, para las cuales se aplica un programa de control de calidad de 15 puntos.
471.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Formato | Gradilla |
Para utilizar con (equipo) | Eppendorf™ epMotion™ |
Línea de productos | Eppendorf epMotion |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13326048
![]() |
Thermo Scientific™
965-021 |
50 µl | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR |
1065.00€
paquete de 3840 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15227626
![]() |
Thermo Scientific™
965-262 |
50µL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad |
484.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15237626
![]() |
Thermo Scientific™
966-021 |
300μL | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR |
1065.00€
paquete de 3840 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15257626
![]() |
Thermo Scientific™
966-261 |
300μL | Sin filtro | Estéril | Estéril |
556.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15267626
![]() |
Thermo Scientific™
966-262 |
300μL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad |
484.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
13306068
![]() |
Thermo Scientific™
967-021 |
1000 l | Con filtro | Estéril | Sterile and PCR Ready |
1055.00€
paquete de 3840 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
13346068
![]() |
Thermo Scientific™
967-261 |
1000 l | Sin filtro | Estéril | Estéril |
551.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
13356068
![]() |
Thermo Scientific™
967-262 |
1000 l | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad |
471.00€
paquete de 3840 |
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™ , disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril. Cada punta de pipeta se somete a un riguroso programa de control de calidad 15 puntos para garantizar la uniformidad y proporcionar un rendimiento preciso mediante la rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril
- Puntas validadas en la estación de trabajo para las que se crean
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
Especificaciones
Transparente | |
Gradilla | |
Eppendorf™ epMotion™ | |
Eppendorf epMotion |