Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™, para las cuales se aplica un programa de control de calidad de 15 puntos.
Marca: Thermo Scientific™ 967-261
419.99 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™ , disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril. Cada punta de pipeta se somete a un riguroso programa de control de calidad 15 puntos para garantizar la uniformidad y proporcionar un rendimiento preciso mediante la rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
- Disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril
- Puntas validadas en la estación de trabajo para las que se crean
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
Especificaciones
1000 l | |
Estéril | |
Gradilla | |
Eppendorf™ epMotion™ | |
Estéril |
Sin filtro | |
claro | |
Automation | |
Eppendorf epMotion |