Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™
Código de producto. 15267626 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 µl
50µL
300μL
1000 l
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) filtradas por Esterilidad Fit for Purpose Tamaño de la unidad
15267626 300μL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 3840
13326048 50 µl Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 3840
15227626 50µL Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 3840
15237626 300μL Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 3840
15257626 300μL Sin filtro Estéril Estéril paquete de 3840
13306068 1000 l Con filtro Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 3840
13346068 1000 l Sin filtro Estéril Estéril paquete de 3840
13356068 1000 l Sin filtro No estéril Certificado de calidad paquete de 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15267626 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 966262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00€
    375.00€ / paquete de 3840
    Ahorro 141.00€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™, para las cuales se aplica un programa de control de calidad de 15 puntos.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™ , disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril. Cada punta de pipeta se somete a un riguroso programa de control de calidad 15 puntos para garantizar la uniformidad y proporcionar un rendimiento preciso mediante la rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
  • Disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril
  • Puntas validadas en la estación de trabajo para las que se crean
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 300μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color claro
Formato Gradilla
Estilo de punta Automation
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Línea de productos Eppendorf epMotion
Fit for Purpose Certificado de calidad