Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF
Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos para una instalación más permanente en aplicaciones de alta presión.
16.75€ - 18.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | PVDF |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Propiedades de resistencia | Excelente resistencia química |
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de puerto | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de puerto | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11784919
|
Cole-Parmer™
06382-50 |
Tubos con DI de 1/4 pulg | Orificio de 7/32 pulg; 1-15/32 x 1-1/32 pulg | 26 mm | N/A | ||||||
11759529
|
Cole-Parmer™
06382-45 |
Tubos con DI de 1/8 pulg | Orificio de 3/32 pulg.; de 1 a 1/8 x 3/4 pulg | 19 mm | N/A | ||||||
Descripción
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Se puede montar la trayectoria del líquido en el laboratorio sin el uso de herramientas
- Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del accesorio
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
- Proporcionamos una excelente resistencia química
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Autoclave u óxido de etileno |
PVDF | |
Excelente resistencia química | |
Conector de compresión |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF