Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF
Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos para una instalación más permanente en aplicaciones de alta presión.
Marca: Cole-Parmer™ 06382-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Se puede montar la trayectoria del líquido en el laboratorio sin el uso de herramientas
- Se suministran con una tuerca que comprime los tubos rígidos contra el cuerpo del accesorio
- Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
- Proporcionamos una excelente resistencia química
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos con DI de 1/4 pulg | |
Excelente resistencia química | |
Autoclave u óxido de etileno | |
Conector de compresión |
PVDF | |
1 unidad | |
Orificio de 7/32 pulg; 1-15/32 x 1-1/32 pulg | |
26 mm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorios de compresión del conector en T de unión de PVDF > Para tubos con DE de1/4 pulg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido